Fontos dokumentumok
60357
Potassium phthalate monobasic
reference material for titrimetry, certified by BAM, >99.5%
Szinonimák:
KHP, Phthalic acid monopotassium salt, Potassium biphthalate, Potassium hydrogen phthalate
About This Item
Javasolt termékek
grade
reference material
Minőségi szint
Teszt
>99.5%
minőség
certified by BAM
technika/technikák
titration: suitable
pH
4
mp
295-300 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
environmental
format
neat
SMILES string
[K+].OC(=O)c1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Available as a solid in a secure glass bottle to ensure its stability for the entire shelf life until opened.
- High-purity material traceable to NIST SRM
- High-quality offering accurate titer determinations
- Accompanied by a certificate of analysis (CoA)
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
387.1 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
197.3 °C - Pensky-Martens closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?