Fontos dokumentumok
68302
Supelco
Sodium bicarbonate/Sodium carbonate concentrate
160 mM Na2CO3 and 5 mM NaHCO3, IC eluent concentrate (20x) for Metrosep A Supp 19
About This Item
UNSPSC kód:
12161700
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
Forma
liquid
koncentráció
160 mM Na2CO3
5 mM NaHCO3
technika/technikák
ion chromatography: suitable
alkalmasság
application tested
Általános leírás
This eluent concentrate is application tested. Information about the exact contents and expiry date is described in the certificate.
Alkalmazás
Metrohm IC application note : AN-D-003 :Hemodialysis solutions
Kapcsolódás
Visit the IC Portal to learn more
Elkészítési megjegyzés
Prepared with sodium carbonate, sodium bicarbonate and high purity water (18.2 MΩ 0.2 μm filtered)
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)