Merck
34533
Supelco
Fensulfothion oxon
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
Diethyl 4-(methylsulfinyl)phenyl phosphate, Fensulfothion PO-sulfoxide, NSC 133045
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H17O5PS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
292.29
MDL-szám:
UNSPSC kód:
77101502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CS(C1=CC=C(OP(OCC)(OCC)=O)C=C1)=O
InChI
1S/C11H17O5PS/c1-4-14-17(12,15-5-2)16-10-6-8-11(9-7-10)18(3)13/h6-9H,4-5H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GNTVZNNILZKEIB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Fensulfothion oxon may be used as a reference standard in the determination of fensulfothion oxon in baby food using high performance liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry (HPLC-MS/MS) and ultra-performance liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS).
Javasolt termékek
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Jogi információk
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Skull and crossbonesEnvironment
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Comparison of ultra-performance liquid chromatography and high-performance liquid chromatography for the determination of priority pesticides in baby foods by tandem quadrupole mass spectrometry.
Leandro CC, et al.
Journal of Chromatography A, 1103(1), 94-101 (2006)