Merck
258148
Sigma-Aldrich
Hydrochloric acid
37%, ACS reagent
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
36.46
Beilstein:
1098214
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352301
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade:
ACS reagent
Ügynökség:
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for SM 5210
pH:
<1
Terméknév
Hydrochloric acid, ACS reagent, 37%
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for SM 5210
gőzsűrűség
1.3 (vs air)
gőznyomás
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
Teszt
36.5-38.0% (ACS specification)
37%
Forma
liquid
szennyeződések
≤1 ppm free chlorine
izzítási maradék
≤5 ppm
szín
APHA: ≤10, free from suspended matter or sediment
pH
<1
bp
>100 °C (lit.)
sűrűség
1.070 g/cm3 at 20 °C (lit.)
anion nyomok
bromide (Br-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤1 ppm
sulfite (SO32-): ≤1 ppm
kation nyomok
As: ≤0.01 ppm
Fe: ≤0.2 ppm
NH4+: ≤3 ppm
heavy metals: ≤1 ppm (by ICP)
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Kiszerelés
Single 2.5L-GL units require a can opener to open the metal shipping container.
Egyéb megjegyzések
ACS specifications same as product 320331
Jogi információk
OXONE is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Detection of nascent RNA, single-copy DNA and protein localization by immunoFISH in mouse germ cells and preimplantation embryos.
Namekawa SH and Lee JT.
Nature Protocols, 6(3), 270-284 (2011)
Falk Bernsmann et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 27(6), 2819-2825 (2011-02-22)
The deposition of "polydopamine" films, from an aqueous solution containing dopamine or other catecholamines, constitutes a new and versatile way to functionalize solid-liquid interfaces. Indeed such films can be deposited on almost all kinds of materials. Their deposition kinetics does
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 52-52 (1994)
Satoshi H Namekawa et al.
Nature protocols, 6(3), 270-284 (2011-03-05)
Dynamic reprogramming of the genome takes place during the gamete-to-embryo transition. This transition defines a period of continuous and global change but has been difficult to study because of extremely limited material and varying degrees of chromatin compaction. Improved methods
Zhibo Liu et al.
Nature protocols, 10(9), 1423-1432 (2015-08-28)
Herein we present a general protocol for the functionalization of biomolecules with an organotrifluoroborate moiety so that they can be radiolabeled with aqueous (18)F fluoride ((18)F(-)) and used for positron emission tomography (PET) imaging. Among the β(+)-emitting radionuclides, fluorine-18 ((18)F)
Cikkek
A savak és bázisok táblázata a savak és bázisok erősségét sorolja fel (a legerősebbtől a leggyengébbig). Egyszerűen használható laboratóriumi referenciatáblázat tudósok, kutatók és laboránsok számára.
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.