59755
Ammonium Standard for IC
TraceCERT®, 1000 mg/L NH4+ in water (nominal concentration)
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
koncentráció
1000 mg/L NH4+ in water (nominal concentration)
technika/technikák
ion chromatography: suitable
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
format
single component solution
Általános leírás
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Produced under ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accreditation
- Traceable to SI unit of mole through internationally accepted institutions such as NIST or BAM
- Accompanied by a comprehensive Certificate of Analysis (CoA) (up to four pages) with data on stability, density, homogeneity, the accuracy of concentration, uncertainty, and traceability
- Gravimetrically prepared using high-quality qNMR-characterized starting materials and qualified precision balances to ensure minimal uncertainty
- Rigorously tested through real-time stability studies to ensure accuracy and shelf life
- Available in an HDPE bottle, sealed in an aluminum bag
Kapcsolódás
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Metrosep C Supp 2 column and acidic binary IC eluent accurately determine ammonium in acidic solutions, meeting pharmacopeia regulations.