Fontos dokumentumok
311421
Perchloric acid
70%, 99.999% trace metals basis
Szinonimák:
PCA
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
6.8 mmHg ( 25 °C)
Minőségi szint
Teszt
70%
99.999% trace metals basis
form
liquid
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
sűrűség
1.664 g/mL at 25 °C
SMILES string
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Silica supported perchloric acid (HClO4-SiO2) which is used as a catalyst in geminal diacylation of aldehydes, synthesis of amidoalkyl naphthols, primary carbamates, and tetrasubstituted imidazoles.
- Alumina supported perchloric acid (Al2O3-HClO4), which is used as a catalyst in the synthesis of α-(α-amidobenzyl)-β-naphthols.
- Fe3O4@SiO2-HClO4 catalyst, which is used in the synthesis of 1,4-dihydropyridine derivatives.
- A reaction medium in oxidation reactions.
- A reagent for the preparation of fluorinated polymer electrolytes using poly (vinylidenefluoride-cohexafluoropropylene) (PVDF-HFP) for fuel cell applications.
- A dopant in the preparation of perchloric acid-functionalized polyaniline (HClO4/PANI) catalyst for the synthesis of 2-substituted benzothiazoles by condensation reaction between o-aminothiophenol with aldehydes.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Célzott szervek
Thyroid
Tárolási osztály kódja
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?