Fontos dokumentumok
439479
1-Chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane bis(tetrafluoroborate)
>95% in F+ active
Szinonimák:
N-Chloromethyl-N′-fluorotriethylenediammonium bis(tetrafluoroborate), F-TEDA
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
reagent type: oxidant
reaction type: C-H Activation
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
koncentráció
>95% in F+ active
mp
260 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F.F[N+]12CC[N+](CCl)(CC1)CC2
InChI
1S/C7H14ClFN2.2BF4/c8-7-10-1-4-11(9,5-2-10)6-3-10;2*2-1(3,4)5/h1-7H2;;/q+2;2*-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TXRPHPUGYLSHCX-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Catalyst-free and highly selective electrophilic mono-fluorination of acetoacetamides: facile and efficient preparation of 2-fluoroacetoacetamides in PEG-400
It can be used:
- As a highly effective and versatile source of electrophilic fluorine.
- As a fluorinating reagent that effects oxidative ring opening of 2,5-diarylfurans to cis-1,4-enediones.
- For direct fluorination of silyl ketene acetals leading to the formation of α-fluoro-α-arylcarboxylic acids.
- As an electrophilic fluorinating reagent used. e.g. in the preparation of fluorinated acylsilanes.
Egyéb megjegyzések
Hivatkozás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?