Fontos dokumentumok
147141
Naphthalene
99%
Szinonimák:
Naphthalin, Tar Camphor, White Tar
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
4.4 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.03 mmHg ( 25 °C)
Teszt
99%
form
crystals
flakes
öngyulladási hőmérséklet
978 °F
robbanási határérték
5.9 %
bp
218 °C (lit.)
mp
80-82 °C (lit.)
oldhatóság
methanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CYP1A2(1544)
Related Categories
Általános leírás
Naphthalene is widely used to synthesize naphthylamines,sulfonic acid,synthetic resins,anthranilic and phthalic acids.
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Flam. Sol. 2
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
173.3 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
78.5 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?