Fontos dokumentumok
C22415
4-Chloroaniline
98%
Szinonimák:
1-Amino-4-chlorobenzene, 4-Chlorophenylamine, p-Chloroaniline
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
4.4 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.15 mmHg ( 25 °C)
Teszt
98%
form
chips
crystals or chunks
bp
232 °C (lit.)
mp
67-70 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C6H6ClN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QSNSCYSYFYORTR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Allylation in the presence of ultrasonication to form N-allyl-4-chloroaniline, a precursor for bioactive compounds containing indole and dihydroindole nucleus.
- Povarov reaction with cyclopentadiene to form C-2 aliphatic substituted tetrahydroquinolines.
- Mannich reaction with aldehydes and cyclic ketones to form β-amino carbonyl compounds.
- Nitration to form 4-chloro-3-nitroaniline in the presence of guanidinium nitrate.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
248.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
120.0 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?