Fontos dokumentumok
392715
N-Fluorobenzenesulfonimide
97%
Szinonimák:
N-Fluorodi(benzenesulfonyl)amine, N-Fluorodibenzenesulfonimide, NFSI
Teszt
97%
Forma
powder
mp
110 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
FN(S(=O)(=O)c1ccccc1)S(=O)(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10FNO4S2/c13-14(19(15,16)11-7-3-1-4-8-11)20(17,18)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RLKHFSNWQCZBDC-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
NFSi can be synthesized by the reaction of benzenesulfonimide with fluorine.
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?