Fontos dokumentumok
N9829
3-Nitroaniline
98%
Szinonimák:
1-Amino-3-nitrobenzene, 3-Aminonitrobenzene, 3-Nitrobenzenamine, 3-Nitrophenylamine, m-Aminonitrobenze, m-Aminonitrobenzene, m-Nitroaminobenzene, m-Nitroaniline, m-Nitrophenylamine, meta-Nitroaniline
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
1 mmHg ( 119 °C)
Minőségi szint
Teszt
98%
form
fibers
powder, crystals or chunks
mp
111-114 °C (lit.)
SMILES string
Nc1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-5-2-1-3-6(4-5)8(9)10/h1-4H,7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XJCVRTZCHMZPBD-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Kidney,Liver,Heart,Blood
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
384.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
196.0 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?