Fontos dokumentumok
108227
Benzanilide
98%
Szinonimák:
N-Benzoylaniline, N-Phenylbenzamide
Teszt
98%
form
solid
bp
117 °C/10 mmHg (lit.)
mp
161-163 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: insoluble
diethyl ether: slightly soluble
funkcionális csoport
amide
phenyl
SMILES string
O=C(Nc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H11NO/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H,14,15)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZVSKZLHKADLHSD-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?