Fontos dokumentumok
33047
Benzoic acid
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99.9% (alkalimetric)
Szinonimák:
Benzenecarboxylic acid, Carboxybenzene
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
puriss. p.a.
Minőségi szint
Ügynökség
reag. Ph. Eur.
gőzsűrűség
4.21 (vs air)
gőznyomás
10 mmHg ( 132 °C)
Teszt
≥99.9% (alkalimetric)
form
crystalline
öngyulladási hőmérséklet
1061 °F
szennyeződések
readily oxidisable substances, in accordance
≤0.002% S-compounds (as S)
≤0.005% halogen compounds (as Cl)
≤0.005% insoluble in methanol
izzítási maradék
≤0.005% (as SO4)
bp
249 °C (lit.)
mp
121-125 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble (2.9 g/l at 25 °C)
anion nyomok
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
kation nyomok
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
funkcionális csoport
carboxylic acid
phenyl
SMILES string
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- paints
- pigments
- varnish
- wetting agents
- aroma compounds
- benzoyl chloride
- benzotrichloride
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?