Fontos dokumentumok
76170
Melting point standard 121-123°C
analytical standard
Szinonimák:
Benzoic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
4.21 (vs air)
gőznyomás
10 mmHg ( 132 °C)
öngyulladási hőmérséklet
1061 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
bp
249 °C (lit.)
mp
121-123 °C (±0.3°C)
121-125 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
food and beverages
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Melting point calibration standard traceable to primary standards (LGC, London)
- Grade: Analytical Standard
- Uncertainty of measurement up to ± 0.3 °C
- Provided with certificates of analysis and safety data sheet
- A product of analytical standard grade that meets the QC/QA requirements of melting point analysis
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?