Fontos dokumentumok
T54801
2,2,2-Trichloroethanol
ReagentPlus®, ≥99%
Szinonimák:
Trichloroethyl alcohol
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
5.16 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99%
törésmutató
n20/D 1.49 (lit.)
bp
152-154 °C (lit.)
mp
17.8 °C (lit.)
sűrűség
1.56 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
OCC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H3Cl3O/c3-2(4,5)1-6/h6H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KPWDGTGXUYRARH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Some of its other application include:
- Conversion of per-O-acetylated sugars to per-O-acetylated trichloroethyl derivatives.
- Preparation of TCE ester of chlorosulfuric acid.
- Preparation of 2,2,2-trichloroethyl acetimidate hydrochloride.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?