Fontos dokumentumok
8.08259
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoroethanol
for synthesis
Szinonimák:
2,2,2-Trifluoroethanol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C2H3F3O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
100.04
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
200-913-6
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥99% (GC)
bp:
73.6 °C/1013 hPa
gőznyomás:
70.9 hPa ( 20 °C)
gőznyomás
70.9 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (GC)
Forma
liquid
hatékonyság
240 mg/kg LD50, oral (Rat)
1680 mg/kg LD50, skin (Rat)
robbanási határérték
8.4-28.8 % (v/v)
pH
7
bp
73.6 °C/1013 hPa
mp
-43.5 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 30 °C
sűrűség
1.38 g/cm3 at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
FC(F)(F)CO
InChI
1S/C2H3F3O/c3-2(4,5)1-6/h6H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RHQDFWAXVIIEBN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2,2,2-Trifluoroethanol (TFE) is a fluorinated compound used as a solvent in organic synthesis. Peptides and proteins are experimentally studied using TEE as a cosolvent. In TFE, hydrogen peroxide is effective for oxidizing sulfur compounds.
Alkalmazás
2,2,2-Trifluoroethanol is used as a solvent:
  • In the preparation of nylon/Ag composite nanofibers by electrospinning method.
  • To study the combination of two polymers PANI (polyaniline) and PHB (polyhydroxy-butyrate).
Tulajdonságok és előnyök
2,2,2-Trifluoroethanol is more acidic than ethanol due to the presence of electronegative trifluoromethyl group.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Célzott szervek
Blood
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
86.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
30 °C - closed cup
Protocols
Fmoc resin cleavage and deprotection are crucial steps for peptide synthesis, yielding the desired peptide after resin detachment.
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.