Merck
GF92800548
Manganese
flake, 25 mm, weight 50 g, purity 99.95%
Szinonimák:
MN006201
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Mn
CAS-szám:
Molekulatömeg:
54.94
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141724
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt
99.95%
Forma
flakes
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 928-005-48
ellenállás
185 μΩ-cm, 20°C
súly
50 g
bp
1962 °C (lit.)
mp
1244 °C (lit.)
sűrűség
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Mn]
InChI
1S/Mn
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)