Merck
02934
Atto MB2-Biotin
Methylene Blue derivative
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
12352108
NACRES:
NA.32
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
gyártó/kereskedő neve
ATTO-TEC GmbH
λmax
658 nm in ethanol (lit.)
667 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Atto MB2-Biotin is a derivative of the well-known redox dye Methylene Blue. The dye can be reversibly reduced to the colorless leuko form. Upon oxidation (e.g. with oxygen) the dye recovers, and the absorption is fully restored.
The dye is suitable for labeling of DNA, RNA, proteins etc. In common with most Atto-labels the dye shows a high extinction coefficient.
Atto MB2-Biotin ester is moderately hydrophilic.
find more information here
Jogi információk
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)