MAB3118
Anti-DYKDDDDK (FLAG® epitope tag) Antibody, clone 2EL-1B11
ascites fluid, clone 2EL-1B11, Chemicon®
Szinonimák:
Anti-FLAG Antibody, FLAG Tag Antibody
Méret kiválasztása
Méret kiválasztása
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
2EL-1B11, monoclonal
faj reaktivitás
vertebrates, E. coli
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
rat
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
FLAG® is a registered trademark of Sigma-Aldrich Biotechnology LP and Sigma-Aldrich Co.
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
A 1:1,000-1:5,000 dilution of a previous lot was used in IF.
Immunoprecipitation:
A 1:1,000-1:5,000 dilution of a previous lot was used IP on recombinant proteins.
ELISA:
A 1:1,000-1:5,000 dilution of a previous lot was used in Enzyme-linked immunosorbent assay on recombinant proteins.
Note: Does not require Ca++ for binding.
Immunoblotting:
on recombinant proteins
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Epitope Tags & General Use
Epitope Tags
Minőség
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this lot detected Flag mTor on Flag-mTOR blot.
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Analízis megjegyzés
Cells transfected with FLAG-tagged fusion vector
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1