Fontos dokumentumok
B3111
ANTI-FLAG® M2 antibody, Mouse monoclonal
Clone M2, purified from hybridoma cell culture in bioreactor
Szinonimák:
Anti-ddddk, Anti-dykddddk, M2 clone ANTI-FLAG
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
antitest forma
purified immunoglobulin (purified IgG1 subclass)
klón
M2, monoclonal
eltarthatósági idő
4 yr
tisztítva
using Protein A
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
form: solution pH 7.4, containing 15 mM sodium azide
concentration: 3.0-5.0 mg/mL
Alkalmazás
Antibody is recommended for use in several applications such as immunoblotting, immunoprecipitation, immunofluorescence, flow cytometry, and ELISA.
Learn more product details in our FLAG® application portal.
Kiszerelés
Elkészítési megjegyzés
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
Find protein research tools to prepare, isolate, and analyze proteins. Organized by how to extract, protect, purify, enrich, modify, and quantify proteins.