Fontos dokumentumok
SAB4200119
Monoclonal Anti-FLAG-Peroxidase antibody produced in rat
2-4 mg/mL, clone 6F7, purified immunoglobulin
Szinonimák:
Anti-ddddk, Anti-dykddddk
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
konjugátum
peroxidase conjugate
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
6F7, monoclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
all
koncentráció
2-4 mg/mL
technika/technikák
western blot: 1:1,000-1:2,000 using extracts of transfected cells expressing C-terminal FLAG-tagged fusion protein
izotípus
IgG1
immunogén szekvencia
DYKDDDDK
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás