F9291
Monoclonal ANTI-FLAG® BioM2 antibody produced in mouse
clone M2, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Szinonimák:
Monoclonal ANTI-FLAG® M2 antibody produced in mouse, Anti-ddddk, Anti-dykddddk
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
biotin conjugate
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
M2, monoclonal
form
buffered aqueous glycerol solution
faj reaktivitás
all
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
dot blot: suitable (chemiluminescent detection)
izotípus
IgG1
immunogén szekvencia
DYKDDDDK
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Antibody is suitable for immunofluorescence, western blotting, microscopy applications and for the formation of avidin-biotin complexes.
Learn more product details in our FLAG® application portal.
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Cikkek
Glycans play a key role in protein structure and disease; representation on cell surfaces is the glycome.