Fontos dokumentumok
A9594
Monoclonal ANTI-FLAG® M2-Cy3™ antibody produced in mouse
clone M2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution (Supplied as a solution in 10 mM sodium phosphate)
Szinonimák:
Monoclonal ANTI-FLAG® M2 antibody produced in mouse, Anti-ddddk, Anti-dykddddk
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
CY3 conjugate
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
M2, monoclonal
form
buffered aqueous solution (Supplied as a solution in 10 mM sodium phosphate)
faj reaktivitás
all
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
direct immunofluorescence: 10 μg/mL using mammalian cells fixed with methanol:acetone
izotípus
IgG1
immunogén szekvencia
DYKDDDDK
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Western Blotting (1 paper)
Learn more product details in our FLAG® application portal.