F4049
Monoclonal ANTI-FLAG® M2-FITC antibody produced in mouse
clone M2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Monoclonal ANTI-FLAG® M2 antibody produced in mouse, Anti-ddddk, Anti-dykddddk
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
FITC conjugate
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
M2, monoclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
all
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
direct immunofluorescence: 10 μg/mL using mammalian cells fixed with methanol:acetone
izotípus
IgG1
immunogén szekvencia
DYKDDDDK
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Learn more product details in ourFLAG® application portal.
Fizikai forma
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Cikkek
Glycans play a key role in protein structure and disease; representation on cell surfaces is the glycome.