Fontos dokumentumok
8.20978
Sigma-Aldrich
Diphenyl ether
for synthesis
Szinonimák:
Diphenyl ether, Phenyl ether, Diphenyl oxide
About This Item
Lineáris képlet:
(C6H5)2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
170.21
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352112
EC index szám:
202-981-2
NACRES:
NA.22
gőznyomás
0.05 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
form
solid
öngyulladási hőmérséklet
610 °C
hatékonyság
2450 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
0.8-1.5 % (v/v)
bp
259 °C/1013 hPa
mp
24-27 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 115 °C
oldhatóság
0.018 g/L
sűrűség
1.07 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C12H10O/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
USIUVYZYUHIAEV-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 24 °C
Melting range (upper value): ≤ 28 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
239.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
115 °C - closed cup