Merck
P24101
Sigma-Aldrich
Diphenyl ether
ReagentPlus®, 99%
Szinonimák:
Diphenyl oxide, Phenyl ether
About This Item
Lineáris képlet:
(C6H5)2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
170.21
Beilstein:
1364620
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
gőzsűrűség
>5.86 (25 °C, vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<1 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
form
crystals
öngyulladási hőmérséklet
1144 °F
robbanási határérték
1.5 %
törésmutató
n20/D 1.579 (lit.)
bp
259 °C (lit.)
mp
25-27 °C (lit.)
sűrűség
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
phenoxy
SMILES string
O(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10O/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
USIUVYZYUHIAEV-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... TTR(7276)
Általános leírás
Diphenyl ether (DPE) is a bridged-phenyl molecule. The conformational analysis of using resonance-enhanced two-photon ionization method DPE has been reported.
Alkalmazás
Diphenyl ether may be used to synthesize dibenzofuran via intramolecular cyclization in the presence of palladium acetate.
Jogi információk
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
239.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
115 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A REMPI investigation of the minimum energy conformations of diphenyl ether.
Paiva ACS, et al.
International Journal of Mass Spectrometry, 221(2), 107-115 (2002)
Palladium-promoted cyclization of diphenyl ether, diphenylamine, and related compounds.
Akermark B, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 40(9), 1365-1367 (1975)
Julie B Herbstman et al.
Environmental health perspectives, 115(12), 1794-1800 (2007-12-19)
Recent studies have reported blood levels of polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in the U.S. population. Information about neonatal levels and about the relationship to polychlorinated biphenyls (PCBs) exposures is limited. The objective was to characterize levels and determinants of fetal
Claudia Moeckel et al.
Environmental science & technology, 42(9), 3219-3225 (2008-06-05)
Short-term variability of concentrations of polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) and chlordanes in air at a semirural site in England over a 5 day period is reported. Four-hour air samples were collected during a period dominated by a high pressure system
Xingyu Wang et al.
ChemSusChem, 5(8), 1455-1466 (2012-05-03)
The conversion of lignin, the most recalcitrant of the biopolymers, is necessary for a carbon-efficient utilization of lignocellulosic materials. In this context, hydrogenolysis of lignin is a process receiving increasing attention. In this report, the solvent effects on the hydrogenolysis