Fontos dokumentumok
213748
1,2-Hexadecanediol
technical grade, 90%
Szinonimák:
1,2-Dihydroxyhexadecane, 1,2-Hexadecylene glycol, 2-Hydroxycetyl alcohol
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
90%
mp
68-72 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCC(O)CO
InChI
1S/C16H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16(18)15-17/h16-18H,2-15H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BTOOAFQCTJZDRC-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Au-Fe3O4 hetero-dimers
- iron pyrite nanocrystals
- monodisperse iron platinum nanoparticles
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
361.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
183 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Prof. Randal Lee discusses iron oxide magnetic nanospheres and nanocubes design considerations for biosensing applications.
Magnetic nanoparticles have attracted tremendous attention due to their novel properties and their potential applications in magnetic recording, magnetic energy storage and biomedicine.