Fontos dokumentumok
8.07006
Sigma-Aldrich
2-Phenylethanol
for synthesis
Szinonimák:
2-Phenylethanol, Phenethyl alcohol, Benzylcarbinol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H10O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
122.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
200-456-2
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥99.0% (GC)
gőznyomás
0.08 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
410 °C
hatékonyság
2230 mg/kg LD50, oral (Rat)
300-2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
1.4-11.9 % (v/v)
pH
6-7 (20 °C, 20 g/L in H2O)
bp
219 °C/1013 hPa
mp
-27 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 101.5 °C
sűrűség
1.02 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
OCCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WRMNZCZEMHIOCP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • The bacteriostatic activity of 2-phenylethanol derivatives correlates with membrane binding affinity: This study examines how the bacteriostatic properties of 2-phenylethanol derivatives are influenced by their affinity for binding to membranes, providing insights into their antimicrobial effectiveness (IS Kleinwächter et al., 2021).
  • Anti-depressive-like effect of 2-phenylethanol inhalation in mice: This study explores the neuropsychological effects of inhaling 2-phenylethanol, suggesting potential therapeutic applications for depression (H Ueno et al., 2019).
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.019 - 1.020
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
215.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
102 °C - closed cup