Fontos dokumentumok
B99901
4-tert-Butylphenol
99%
Szinonimák:
4-(1,1-Dimethylethyl)phenol, Butylphen, PTBP, p-tert-Butylphenol
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
1 mmHg ( 70 °C)
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
powder
bp
236-238 °C (lit.)
mp
96-101 °C (lit.)
sűrűség
0.908 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H14O/c1-10(2,3)8-4-6-9(11)7-5-8/h4-7,11H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QHPQWRBYOIRBIT-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208)
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?