Fontos dokumentumok
8.22296
Sigma-Aldrich
Phenol
for synthesis
Szinonimák:
Hydroxybenzene, Carbolic acid, Hydroxybenzene
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
94.11
Beilstein:
969616
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
203-632-7
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
3.24 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99% (GC)
form
crystalline solid
öngyulladási hőmérséklet
1319 °F
hatékonyság
660 mg/kg LD50, skin (Rat)
robbanási határérték
8.6 %
pH
5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point 81 °C
oldhatóság
84 g/L
sűrűség
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
térfogatsúly
620 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 39 °C
Melting range (upper value): ≤ 43 °C
Identity (IR): passes test
Protect from light. Any pink discoloration that might result from oxidation during storage generally does not affect the quality of the product.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Célzott szervek
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
177.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
81 °C - closed cup