Fontos dokumentumok
77861
2-Phenylethanol
≥99.0% (GC)
Szinonimák:
β-PEA, 2-Phenylethyl alcohol, Benzyl carbinol, PEA
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
4.21 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 58 °C)
Teszt
≥99.0% (GC)
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.5317 (lit.)
bp
219-221 °C/750 mmHg (lit.)
mp
−27 °C (lit.)
sűrűség
1.020 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
phenyl
SMILES string
OCCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WRMNZCZEMHIOCP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- The bacteriostatic activity of 2-phenylethanol derivatives correlates with membrane binding affinity: This study examines how the bacteriostatic properties of 2-phenylethanol derivatives are influenced by their affinity for binding to membranes, providing insights into their antimicrobial effectiveness (IS Kleinwächter et al., 2021).
- Anti-depressive-like effect of 2-phenylethanol inhalation in mice: This study explores the neuropsychological effects of inhaling 2-phenylethanol, suggesting potential therapeutic applications for depression (H Ueno et al., 2019).
javasolt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
215.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
102 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?