Fontos dokumentumok
185752
1-Chloronaphthalene
technical grade
Szinonimák:
1-Naphthalenyl chloride, 1-Naphthyl chloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Minőségi szint
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.632 (lit.)
bp
111-113 °C/5 mmHg (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
oldhatóság
alcohol: soluble
benzene: soluble
petroleum ether: soluble
sűrűség
1.194 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
SMILES string
Clc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H7Cl/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JTPNRXUCIXHOKM-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CYP1A2(1544)
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
249.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
121 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?