Fontos dokumentumok
67334
Diphenyl ether
Selectophore™, ≥99.9%
Szinonimák:
Diphenyl oxide, Phenyl ether
About This Item
Javasolt termékek
grade
for ion-selective electrodes
Minőségi szint
gőzsűrűség
>5.86 (25 °C, vs air)
gőznyomás
<1 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
Selectophore™
Teszt
≥99.9% (GC)
≥99.9%
form
solid
öngyulladási hőmérséklet
1144 °F
robbanási határérték
1.5 %
törésmutató
n20/D 1.579 (lit.)
bp
259 °C (lit.)
mp
25-27 °C (lit.)
27-29 °C
sűrűség
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10O/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
USIUVYZYUHIAEV-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
239.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
115 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?