Fontos dokumentumok
44570
Dowtherm® A
eutectic mixture of 26.5% diphenyl + 73.5% diphenyl oxide
Szinonimák:
Diphyl
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
törésmutató
n20/D 1.590
mp
12-14 °C (lit.)
funkcionális csoport
phenoxy
phenyl
SMILES string
c1ccc(cc1)-c2ccccc2.O(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C12H10O.C12H10/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H;1-10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MHCVCKDNQYMGEX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- 1-Hydroxy-5-methoxy-1,2-dihydrobenzo[f][2,7]naphthyridines from 2-chloro-3-formyl quinolines.
- Isoindolinone derivatives via intramolecular Diels–Alder cycloaddition reactions of substituted pyridazines.
- Phosphorylated azaheterocycles from 2-diethoxyphosphoryl-3-methoxyacrylate via intramolecular cyclizations under thermal conditions.
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?