Fontos dokumentumok
194131
Oxalic acid
98%
Szinonimák:
Ethanedioic acid
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
4.4 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Teszt
98%
form
powder or crystals
mp
189.5 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
water: soluble 108 g/L at 25 °C
sűrűség
1.65 g/cm3 at 18.5 °C
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O4/c3-1(4)2(5)6/h(H,3,4)(H,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... SRC(6714)
Related Categories
Általános leírás
Oxalic acid is present as a potential impurity in some active pharmaceutical ingredients.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?