Merck
W366706
Sigma-Aldrich
Diphenyl ether
≥99%, FG
Szinonimák:
Diphenyl oxide, Phenyl ether
About This Item
Lineáris képlet:
(C6H5)2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
170.21
FEMA-szám:
3667
Beilstein:
1364620
EC-szám:
Európai Tanács szám:
2201
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
4.035
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
gőzsűrűség
>5.86 (25 °C, vs air)
gőznyomás
<1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99%
form
solid or liquid
öngyulladási hőmérséklet
1144 °F
robbanási határérték
1.5 %
törésmutató
n20/D 1.579 (lit.)
bp
259 °C (lit.)
mp
25-27 °C (lit.)
sűrűség
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
geranium; green
SMILES string
O(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10O/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
USIUVYZYUHIAEV-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... TTR(7276)
Általános leírás
Diphenyl ether is used as a flavor additive in tobacco products such as bidi cigarettes.
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
239.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
115 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Quantification of flavor-related compounds in the unburned contents of bidi and clove cigarettes.
Stanfill SB, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 54(22), 8580-8588 (2006)
Quantitation of ten flavor compounds in unburned tobacco products.
Lisko JG, et al.
Analytical Methods : Advancing Methods and Applications, 6(13), 4698-4704 (2014)
Julie B Herbstman et al.
Environmental health perspectives, 115(12), 1794-1800 (2007-12-19)
Recent studies have reported blood levels of polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in the U.S. population. Information about neonatal levels and about the relationship to polychlorinated biphenyls (PCBs) exposures is limited. The objective was to characterize levels and determinants of fetal
Claudia Moeckel et al.
Environmental science & technology, 42(9), 3219-3225 (2008-06-05)
Short-term variability of concentrations of polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) and chlordanes in air at a semirural site in England over a 5 day period is reported. Four-hour air samples were collected during a period dominated by a high pressure system
Xingyu Wang et al.
ChemSusChem, 5(8), 1455-1466 (2012-05-03)
The conversion of lignin, the most recalcitrant of the biopolymers, is necessary for a carbon-efficient utilization of lignocellulosic materials. In this context, hydrogenolysis of lignin is a process receiving increasing attention. In this report, the solvent effects on the hydrogenolysis