Fontos dokumentumok
33630
Dibenzyl ether
purum, ≥98.0% (GC)
Szinonimák:
Benzyl ether
About This Item
Javasolt termékek
grade
purum
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.562
bp
158-160 °C/10 mmHg (lit.)
mp
1.5-3.5 °C (lit.)
sűrűség
1.043 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
ether
phenyl
SMILES string
C(OCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H14O/c1-3-7-13(8-4-1)11-15-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MHDVGSVTJDSBDK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Green synthesis route: Research demonstrated a green synthesis route using dibenzyl ether for the formation of benzyl phenyl sulfide, emphasizing environmentally friendly methods in chemical synthesis processes (Wu et al., 2023).
- Nanoparticle synthesis by thermal decomposition: Dibenzyl ether was used in the thermal decomposition process for the synthesis of manganese oxide nanoparticles, showcasing its utility in facilitating controlled chemical reactions (Martinez de la Torre and Bennewitz, 2020).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
278.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
137 °C - Pensky-Martens closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?