Fontos dokumentumok
8.03038
Sigma-Aldrich
Dicyclopentadiene
(stabilised) for synthesis
Szinonimák:
Dicyclopentadiene, Cyclopentadiene dimer, 4,7-Methano-3a,4,7,7a-tetrahydroindene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H12
CAS-szám:
Molekulatömeg:
132.20
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
EC index szám:
201-052-9
NACRES:
NA.22
gőznyomás
3 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥90.0% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
503 °C
hatékonyság
353 mg/kg LD50, oral (Rat)
4940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
0.8-6.3 % (v/v)
kinematic viscosity
6 cSt(20 °C)
bp
166 °C/1013 hPa
mp
11-13 °C
sűrűség
0.98 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C10H12/c1-2-9-7-4-5-8(6-7)10(9)3-1/h1-2,4-5,7-10H,3,6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HECLRDQVFMWTQS-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 90.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.975 - 0.985
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
69.8 °F
Lobbanási pont (C)
21 °C
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
MOST offers controlled solar energy harvesting and storage, addressing global energy demands with improved storage techniques.