Fontos dokumentumok
159441
Diethyl acetylenedicarboxylate
95%
Szinonimák:
Diethyl 2-butynedioate
Teszt
95%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.443 (lit.)
bp
107-110 °C/11 mmHg (lit.)
sűrűség
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)C#CC(=O)OCC
InChI
1S/C8H10O4/c1-3-11-7(9)5-6-8(10)12-4-2/h3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
STRNXFOUBFLVIN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Diethyl acetylenedicarboxylate is used as a Michael acceptor for O-vinyl oximes synthesis, and is used in the nucleophilic addition reaction.
Alkalmazás
- 3,4,5-trisubstituted 2(5H)-furanone derivatives
- highly functionalized thiazolidinone derivatives
- novel cyclic peroxide glucosides
- 4,11-dimesitylbisanthene, soluble bisanthene derivative, via Diels-Alder reaction
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
201.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
94 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?