Fontos dokumentumok
247634
cis-5-Norbornene-endo-2,3-dicarboxylic anhydride
99%
Szinonimák:
cis-endo-5-Norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride, cis-endo-Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic anhydride
Teszt
99%
mp
165-167 °C (lit.)
SMILES string
[H][C@@]12C3CC(C=C3)[C@]1([H])C(=O)OC2=O
InChI
1S/C9H8O3/c10-8-6-4-1-2-5(3-4)7(6)9(11)12-8/h1-2,4-7H,3H2/t4-,5+,6-,7+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KNDQHSIWLOJIGP-UMRXKNAASA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Discussion of synthetic modifications to gelatin, improving the three-dimensional (3D) print resolution, and resulting material properties.