Fontos dokumentumok
454338
Dicyclopentadiene
contains BHT as stabilizer
Szinonimák:
4,7-Methano-3a,4,7,7a-tetrahydroindene, Cyclopentadiene dimer, DCPD
About This Item
Javasolt termékek
tartalmaz
BHT as stabilizer
Minőségi szint
bp
170 °C (lit.)
mp
33 °C (lit.)
sűrűség
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1C=CC2C3CC(C=C3)C12
InChI
1S/C10H12/c1-2-9-7-4-5-8(6-7)10(9)3-1/h1-2,4-5,7-10H,3,6H2/t7-,8+,9?,10?/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HECLRDQVFMWTQS-AFWXGSBKSA-N
Alkalmazás
- In the preparation of CF/p-DCPD ((carbon fiber/ poly-dicyclopentadiene) composites by VARTM (vacuum-assisted resin transfer molding) process.
- In the preparation of η5-cyclopentadienyltris(dimethylamido)zirconium catalyst.
- In the synthesis of cellulose – maleic anhydride– dicyclopentadiene copolymer matrix by free radical polymerization.
Tulajdonságok és előnyök
- Low shrinkage
- Cost-effective
- Reduced emissions of styrene
- Fast curing in thin layers.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
89.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
32 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
MOST offers controlled solar energy harvesting and storage, addressing global energy demands with improved storage techniques.