Merck
303348
Sigma-Aldrich
Cyclopentadienyllithium
97%
Szinonimák:
1,3-Cyclopentadiene lithium complex, Lithium cyclopentadienide, Lithium cyclopentadienylide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H5Li
CAS-szám:
Molekulatömeg:
72.03
Beilstein:
3535737
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
reakcióalkalmasság
reagent type: ligand
SMILES string
[Li]C1C=CC=C1
InChI
1S/C5H5.Li/c1-2-4-5-3-1;/h1-5H;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JTVVTAXHEPEOQP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Useful reagent for the preparation of metallocenes and cyclopentadienyl derivatives.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)