Fontos dokumentumok
185922
Furan
≥99%
Szinonimák:
1,4-Epoxybuta-1,3-diene, Divinylene oxide, Oxacyclopentadiene, Oxole, Tetrole
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
2.35 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1672 mmHg ( 55 °C)
31.66 psi ( 55 °C)
493 mmHg ( 20 °C)
9.22 psi ( 20 °C)
Teszt
≥99%
Forma
liquid
tartalmaz
0.025 wt. % BHT as inhibitor
robbanási határérték
14.3 %
törésmutató
n20/D 1.421 (lit.)
bp
32 °C/758 mmHg (lit.)
oldhatóság
alcohols: freely soluble
diethyl ether: freely soluble
water: insoluble
sűrűség
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
c1ccoc1
InChI
1S/C4H4O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YLQBMQCUIZJEEH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Preparation of the starting material required for the synthesis of calix[6]pyrrole.
- To investigate the kinetics and mechanism of reactions of chlorine atoms with volatile organic compounds.
- Catalytic transformation of furan to aromatics and olefins.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-32.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-36 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
The Diels–Alder reaction is the reaction between a conjugated diene and an alkene (dienophile) to form unsaturated six-membered rings. It is also referred to as a cycloaddition.