Merck
M188
Maleic anhydride
99%
Szinonimák:
2,5-Furandione
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H2O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
98.06
Beilstein:
106909
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
gőzsűrűség
3.4 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.16 mmHg ( 20 °C)
Teszt
99%
öngyulladási hőmérséklet
870 °F
robbanási határérték
7.1 %
bp
200 °C (lit.)
mp
51-56 °C (lit.)
SMILES string
O=C1OC(=O)C=C1
InChI
1S/C4H2O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FPYJFEHAWHCUMM-UHFFFAOYSA-N
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
Maleic anhydride (MA) belongs to the class of monomers known as cyclic dicarboxylic anhydrides. It is commonly used in polymerization reactions to produce various types of polymers such as poly(maleic anhydride) (PMA), maleic anhydride-based resins, and maleic anhydride-butadiene copolymers (MABS), etc. These MA-based polymers find applications in various fields including, polymer blends and coatings, epoxy resins, semiconductor devices, secondary batteries, lithium-ion batteries, resin films, glass fiber, coatings, packaging, water treatment, and drug delivery systems. Additionally, MA can be grafted onto other polymers, to enhance their performance and compatibility with other materials. Grafted polymers find applications in the automotive, packaging, and construction industries. Maleic anhydride is also used as an electron-acceptor monomer in the development of various antimicrobial polymers due to their reactive double bonds and reactive anhydride groups.
The structure of maleic acid consists of four carbon molecules along with carboxylate groups on either ends, with a double bond between the central carbon atoms. The anhydride of maleic acid has five atoms in its cyclic molecule, the unsaturated bond undergoes free radical polymerization in the presence of an initiator.
Alkalmazás
Maleic anhydride can be used as a monomer:
  • In the grafting process of high-density polyethylene (HDPE) by the monomer microencapsulation technique, which enables the introduction of enhanced functionality and improved properties to the polymer for functional coatings, membranes, or surface treatments, adhesives, and coatings.
  • In the functionalization of polylactic acid (PLA) and acts as a coupling agent in natural fiber biocomposites. The functionalization improves the compatibility and interfacial adhesion between PLA and natural fibers, leading to enhanced mechanical properties and expanded applications of the resulting biocomposite materials.
  • Maleic anhydride may be used in the synthesis of unsaturated polyester resins and as a reactant in synthesizing important products such as agricultural chemicals, lubricant additives, and food acidulatents.
Fizikai forma
briquettes
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
217.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
103 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Veronika Bátori et al.
Polymers, 11(3) (2019-04-10)
This study was conducted to improve the properties of thin films prepared from orange waste by the solution casting method. The main focus was the elimination of holes in the film structure by establishing better cohesion between the major cellulosic
João F A Silva et al.
Polymers, 12(6) (2020-06-18)
Titanium dioxide is considered the most efficient white pigment for opacification of thermoplastics. However, its high cost, combined with strong price oscillations due to production bottlenecks, has been driving the industry towards alternatives that might allow reducing the titanium dioxide
Eunice Cunha et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 8(9) (2018-09-12)
The search for graphene or few-layer graphene production methods that are simple, allow mass production, and yield good quality material continues to provoke intense investigation. The present work contributes to this investigation through the study of the aqueous exfoliation of
Sylwia Członka et al.
Materials (Basel, Switzerland), 13(7) (2020-04-16)
In this work, rigid polyurethane (PUR) foams were prepared by incorporating 2 wt% of eucalyptus fibers. The eucalyptus fibers were surface-modified by maleic anhydride, alkali, and silane (triphenylsilanol) treatment. The impact of the modified eucalyptus fibers on the mechanical, thermal
Frita Yuliati et al.
Polymers, 12(8) (2020-08-06)
Low cross-link density thermally reversible networks were successfully synthesized from jatropha and sunflower oils. The oils were epoxidized and subsequently reacted with furfurylamine to attach furan groups onto the triglycerides, preferably at the epoxide sites rather than at the ester
Cikkek
Effective in key synthesis reactions like Knoevenagel condensation, thalidomide synthesis, and Suzuki coupling for sustainable chemical transformations.
By altering the physicochemical properties, smart or intelligent drug delivery systems can be designed to deliver therapeutic molecules on-demand. Learn more about the application of stimuli-responsive materials in drug delivery.
Atomic layer deposition meets various needs including semiconductor device miniaturization and nanoparticle coating.