Merck
63200
Sigma-Aldrich
Maleic anhydride
puriss., ≥99.0% (NT)
Szinonimák:
2,5-Furandione
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H2O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
98.06
Beilstein:
106909
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
gőzsűrűség
3.4 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.16 mmHg ( 20 °C)
grade
puriss.
Teszt
≥99.0% (NT)
form
flakes
powder or crystals
öngyulladási hőmérséklet
870 °F
robbanási határérték
7.1 %
bp
200 °C (lit.)
mp
51-56 °C (lit.)
52-54 °C
SMILES string
O=C1OC(=O)C=C1
InChI
1S/C4H2O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FPYJFEHAWHCUMM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Maleic anhydride is a dehydration product of maleic acid that is of considerable industrial importance.
Alkalmazás
Maleic anhydride has been used as a reference standard for the determination of the analyte in:
  • Workplace air samples by capillary gas chromatography combined with electron capture detection (GC-ECD).
It may be used as a derivatization agent for fatty alcohol ethoxylates in:
  • Industrial mixtures, cleaning products and river and sea waters by high performance liquid chromatography (HPLC) coupled with ultraviolet-visible (UV-Vis) diode array detection (DAD).
Egyéb megjegyzések
For the complete dissociation of enzymes into soluble subunits; For the reversible blocking of amino groups (lysine reagent); P.J.G. Butler, J.I. Harris, B.S. Hartley, R. Lebermann; For the maleylation of proteins
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
217.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
103 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Maleic Anhydride (2013)
[46] Acylation with dicarboxylic acid anhydrides.
M H Klapper et al.
Methods in enzymology, 25, 531-536 (1972-01-01)
Determination of fatty alcohol ethoxylates by derivatisation with maleic anhydride followed by liquid chromatography with UV-vis detection.
Mico-Tormos A, et al.
Journal of Chromatography A, 1180(1-2), 32-41 (2008)
The Biochemical Journal, 103, 78-78 (1967)
Dissociation of protein subunits by maleylation.
C L Sia et al.
Biochemical and biophysical research communications, 31(5), 731-737 (1968-06-10)
Cikkek
Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.