Fontos dokumentumok
151467
5-Ethylidene-2-norbornene
contains 100-700 ppm BHT as inhibitor, mixture of endo and exo, 99%
Szinonimák:
2-Ethylidene-5-norbornene, 2-Ethylidenebicyclo[2.2.1]hept-5-ene, 5-Ethylidenebicyclo[2.2.1]hept-2-ene, 5-Ethylidenenorbornene, Ethylidenenorbornene
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
4.1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
4.6 mmHg ( 20 °C)
Teszt
99%
Forma
liquid
tartalmaz
100-700 ppm BHT as inhibitor
robbanási határérték
~6.4 %
törésmutató
n20/D 1.49 (lit.)
bp
146 °C (lit.)
sűrűség
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C\C=C1/C[C@H]2C[C@@H]1C=C2
InChI
1S/C9H12/c1-2-8-5-7-3-4-9(8)6-7/h2-4,7,9H,5-6H2,1H3/b8-2+/t7-,9-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OJOWICOBYCXEKR-WHZSQGQPSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation
Célzott szervek
Liver,Testes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
83.3 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
28.5 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?