Fontos dokumentumok
E18425
Ethyl cyanoacetate
≥98%
Szinonimák:
(Ethoxycarbonyl)acetonitrile, 2-Cyanoacetic acid ethyl ester, 3-Ethoxy-3-oxopropanenitrile, Cyanoacetic acid ethyl ester, Cyanoacetic ester, Ethyl α-cyanoacetate, Ethyl 2-cyanoacetate, Ethyl cyanacetate, Malonic acid ethyl ester nitrile
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3.9 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 67.8 °C)
Teszt
≥98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.418 (lit.)
bp
208-210 °C (lit.)
mp
−22 °C (lit.)
sűrűség
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)CC#N
InChI
1S/C5H7NO2/c1-2-8-5(7)3-4-6/h2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZIUSEGSNTOUIPT-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Ethyl cyanoacetate is widely used as a building block in organic synthesis to produce active pharmaceutical ingredients.
Alkalmazás
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
230.0 °F
Lobbanási pont (C)
110 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.