Fontos dokumentumok
185914
Furfural
99%
Szinonimák:
2-Furaldehyde, Furan-2-carboxaldehyde
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3.31 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
13.5 mmHg ( 55 °C)
Teszt
99%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
599 °F
robbanási határérték
19.3 %
törésmutató
n20/D 1.525 (lit.)
bp
162 °C (lit.)
mp
−36 °C (lit.)
sűrűség
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
SMILES string
[H]C(=O)c1ccco1
InChI
1S/C5H4O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
- methylfuran
- furfuryl alcohol
- tetrahydrofurfuryl alcohol
- tetrahydrofuran
- methyltetrahydrofuran
- dihydropyran
- furoic acid
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
136.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
58 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?