Merck
148679
Sigma-Aldrich
5-Vinyl-2-norbornene, mixture of endo and exo
95%, contains 80-150 ppm BHT as inhibitor
Szinonimák:
2-Vinyl-5-norbornene, 2-Vinylbicyclo[2.2.1]hept-5-ene, 2-Vinylnorbornene, 5-Ethenylbicyclo[2.2.1]hept-2-ene, 5-Vinylbicyclo[2.2.1]hept-2-ene, 5-Vinylnorbornene, 6-Vinylbicyclo[2.2.1]hept-2-ene, Vinylnorbornene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H12
CAS-szám:
Molekulatömeg:
120.19
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
6 mmHg ( 20 °C)
Teszt
95%
Forma
liquid
tartalmaz
80-150 ppm BHT as inhibitor
törésmutató
n20/D 1.481 (lit.)
bp
141 °C (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
sűrűség
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C=CC1C[C@H]2C[C@@H]1C=C2
InChI
1S/C9H12/c1-2-8-5-7-3-4-9(8)6-7/h2-4,7-9H,1,5-6H2/t7-,8?,9-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
INYHZQLKOKTDAI-SMOXQLQSSA-N
Alkalmazás
5-Vinyl-2-norbornene was used in the preparation of 5-ethylidene-2-norbornene (ENB).
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
82.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
28 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Hoon Sik Kim et al.
The Journal of organic chemistry, 71(3), 911-914 (2006-01-28)
The isomerization reaction of 5-vinyl-2-norbornene (VNB) to 5-ethylidene-2-norbornene (ENB) has been performed using a catalytic system consisting of an alkali metal hydride and an amine. Among various amines tested, only aliphatic 1,2-diamines exhibited the activity for the isomerization. The isomerization