Merck
520276
Sigma-Aldrich
Diethyldicyclopentadiene,mixture of isomers
Szinonimák:
Diethyl-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-1H-indene, Ethylcyclopentadiene dimer
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H20
CAS-szám:
Molekulatömeg:
188.31
UNSPSC kód:
12352100
NACRES:
NA.22
törésmutató
n20/D 1.496 (lit.)
Minőségi szint
bp
191 °C (lit.)
sűrűség
0.924 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C14H20/c1-3-14(4-2)8-7-12-10-5-6-11(9-10)13(12)14/h5-8,10-13H,3-4,9H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QWQMAINGVKHIQJ-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
185.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
85 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)